Learn More
2,6-dimetilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441749 25 g 25 g
15431749 5 g 5 g
15451749 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64503.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1123-56-4 | C9H10O | 134.178 g/mol
An aldehyde containing building block used for proteomics research
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un aldehído que contiene un compuesto básico que se utiliza en la investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejada del aire. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1123-56-4
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00128003
Clave InChI QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-xylene-2-carboxaldehyde, 2,6-dimethyl-benzaldehyde, 2-formyl-m-xylene, benzaldehyde, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzaldehyd, acmc-1bown, 2,6-dimethyl benzaldehyde, ksc493s1p, pharmabridge p-2713, 2,6-dimethylbenzaldehyde
PubChem CID 583841
Nombre IUPAC 2,6-dimetilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethylbenzaldehyde
Punto de fusión 27°C to 30°C (literature)
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 230°C (literature)
Temperatura de inflamación 96°C (205°F)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 25 g
Beilstein 907019
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido