Learn More
Ácido 2,6-dimetoxipiridina-3-borónico, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4812712
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
221006-70-8
C7H10BNO4
182.97
ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid
2762707
ácido (2,6-dimetoxipiridina-3-il)borónico
B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O
221006-70-8
C7H10BNO4
182.97
ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid
2762707
ácido (2,6-dimetoxipiridina-3-il)borónico
B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Punto de fusión 108°C to 109°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.97
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.