Learn More
Ácido 2,6-dimetoxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-114385
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
1466-76-8
C9H10O4
182.18
MFCD00002437
MBIZFBDREVRUHY-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-benzoic acid, unii-g6b3p1lo43, 2,6-dimethoxybenzoicacid, pubchem19743, acmc-1bwjj, intermediates-zcf02125, benzoic acid,6-dimethoxy, dsstox_cid_26999, dsstox_rid_82043
15109
ácido 2,6-dimetoxibenzoico
COC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O
1466-76-8
C9H10O4
182.18
MFCD00002437
MBIZFBDREVRUHY-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-benzoic acid, unii-g6b3p1lo43, 2,6-dimethoxybenzoicacid, pubchem19743, acmc-1bwjj, intermediates-zcf02125, benzoic acid,6-dimethoxy, dsstox_cid_26999, dsstox_rid_82043
15109
ácido 2,6-dimetoxibenzoico
COC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethoxybenzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 187°C to 190°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 388
Información de solubilidad Solubility in water: 0,35 wt% (25 c). Other solubilities: 0.29 wt% in benzene (25 c),3.64 wt% in chloroform (25 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.