Learn More
2,6-bromuro de difluorobencilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
59.40€ - 236.00€
CAS | 85118-00-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5BrF2 |
Peso molecular (g/mol) | 207.02 |
Número MDL | MFCD00000329 |
Clave InChI | LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-difluorobenzene, 2,6-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,6-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,3-difluoro, timtec-bb sbb006564, 2-bromomethyl-1,3-difluoro-benzene, fr cf b1e, pubchem4915, acmc-209q4j |
PubChem CID | 581435 |
Nombre IUPAC | 2-(Bromometil)-1,3-difluorobenceno |
SMILES | FC1=CC=CC(F)=C1CBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11468017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17434.06 |
5 g |
59.40€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11478017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17434.14 |
25 g |
236.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
85118-00-9 | |
207.02 | |
LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N | |
581435 | |
FC1=CC=CC(F)=C1CBr |
C7H5BrF2 | |
MFCD00000329 | |
2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-difluorobenzene, 2,6-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,6-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,3-difluoro, timtec-bb sbb006564, 2-bromomethyl-1,3-difluoro-benzene, fr cf b1e, pubchem4915, acmc-209q4j | |
2-(Bromometil)-1,3-difluorobenceno |
Especificaciones
2,6-Difluorobenzyl bromide | |
49°C to 53°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00000329 | |
2083943 | |
LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Bromometil)-1,3-difluorobenceno | |
581435 | |
≥97% |
85118-00-9 | |
1.6 | |
C7H5BrF2 | |
UN1759 | |
2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-difluorobenzene, 2,6-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,6-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,3-difluoro, timtec-bb sbb006564, 2-bromomethyl-1,3-difluoro-benzene, fr cf b1e, pubchem4915, acmc-209q4j | |
FC1=CC=CC(F)=C1CBr | |
207.02 | |
207.02 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS CORROSIVOS, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 285-652-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only