Learn More
2,6-bromuro de difluorobencilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478017 25 g 25 g
11468017 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17434.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85118-00-9 | C7H5BrF2 | 207.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85118-00-9
Fórmula molecular C7H5BrF2
Peso molecular (g/mol) 207.02
Número MDL MFCD00000329
Clave InChI LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-difluorobenzene, 2,6-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,6-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,3-difluoro, timtec-bb sbb006564, 2-bromomethyl-1,3-difluoro-benzene, fr cf b1e, pubchem4915, acmc-209q4j
PubChem CID 581435
Nombre IUPAC 2-(bromometilo)-1,3-difluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC(F)=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzyl bromide
Punto de fusión 49°C to 53°C
Densidad 1.6
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN1759
Beilstein 2083943
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza ≥97%