missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Difluoroanisol, 98 %, Acros Organics™

Catalog Number 15545246
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
437-82-1
C7H6F2O
144.12
IOBWAHRFIPQEQL-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoroanisole, 1,3-difluoro-2-methoxy-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-methoxy, pubchem1968, 2,6-difluoro anisole, 2.6-difluoro anisole, acmc-1ajjj, ksc235o3h, iobwahrfipqeql-uhfffaoysa
2736897
1,3-difluoro-2-metoxibenceno
COC1=C(C=CC=C1F)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
437-82-1
C7H6F2O
144.12
IOBWAHRFIPQEQL-UHFFFAOYSA-N
2,6-difluoroanisole, 1,3-difluoro-2-methoxy-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-methoxy, pubchem1968, 2,6-difluoro anisole, 2.6-difluoro anisole, acmc-1ajjj, ksc235o3h, iobwahrfipqeql-uhfffaoysa
2736897
1,3-difluoro-2-metoxibenceno
COC1=C(C=CC=C1F)F
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoroanisole
Densidad 1.2210g/mL
Punto de ebullición 70.0°C to 72.0°C (56.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.221
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.12
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Difluoroanisole, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'