Learn More
2,6-diclorobencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689844
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
6575-27-5
C7H7Cl2N
176.04
MFCD00047928
VLVLNNQMURDGPM-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorobenzylamine, 2,6-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorophenyl methylamine, 1-2,6-dichlorophenyl methanamine, pubchem15690, 2,6-dichloro-benzylamine, acmc-20ao98, chembl13305, benzenemethanamine,2,6-dichloro
485432
(2,6-diclorofenil)metanamina
NCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
6575-27-5
C7H7Cl2N
176.04
MFCD00047928
VLVLNNQMURDGPM-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichlorobenzylamine, 2,6-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorophenyl methylamine, 1-2,6-dichlorophenyl methanamine, pubchem15690, 2,6-dichloro-benzylamine, acmc-20ao98, chembl13305, benzenemethanamine,2,6-dichloro
485432
(2,6-diclorofenil)metanamina
NCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dichlorobenzylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5570 to 1.559
Cantidad 5 g
Beilstein 12, III, 2347
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichlorobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.