Learn More
2,6-Dibromo-4-metilanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
52.10€ - 127.00€
CAS | 6968-24-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H7Br2N |
Peso molecular (g/mol) | 264.948 |
Número MDL | MFCD00007641 |
Clave InChI | ATDIROHVRVQMRO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,6-dibromo-p-toluidine, 3,5-dibromo-4-aminotoluene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl aniline, 2,6-dibromo-4-methyl-phenylamine, 2,6-dibromo-4-methylphenylamine, 2,6-dibromo-4-methyl-benzenamine, pubchem2334, acmc-209oag, 2,6-dibromo-p-toludine |
PubChem CID | 81427 |
Nombre IUPAC | 2,6-dibromo-4-metilanilina |
SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11433407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17184.14 |
25 g |
52.10€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11443407
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17184.22 |
100 g |
127.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2,6-Dibromo-4-methylaniline is used as coupling reagent in spectrophotometric determination of carbaryl in various environmental samples. It was also in preparation of 2-bromo-6-iodo-4-methylaniline. 2,6-Dibromo-4-methylaniline undergoes Suzuki-coupling reaction with 2-dihydroxyboryl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one during synthesis of the dinuclear dichlorotitanium complexes. 2,6-Dibromo-4-methylaniline is also used as an intermediate for the synthesis of pharmaceutucals, agrochemicals, dyes and other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicacionesla 2,6-dibromo-4-metilanilina se utiliza como reactivo de acoplamiento en la determinación espectrofotométrica de carbarilo en varias muestras ambientales. También estaba en la preparación de 2-bromo-6-iodo-4-metilanilina. La 2,6-dibromo-4-metilanilina sufre una reacción de acoplamiento Suzuki con la 2-dihidroxiboril-3-metil-2-ciclopenten-1-ona durante la síntesis de los complejos de diclorotitanio dinuclear. La 2,6-dibromo-4-metilanilina también se utiliza como intermedio para la síntesis de productos farmacéuticos, agroquímicos, colorantes y otros productos químicos orgánicos.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
estable en condiciones ordinarias.
6968-24-7 | |
264.948 | |
ATDIROHVRVQMRO-UHFFFAOYSA-N | |
81427 | |
CC1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br |
C7H7Br2N | |
MFCD00007641 | |
2,6-dibromo-p-toluidine, 3,5-dibromo-4-aminotoluene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl aniline, 2,6-dibromo-4-methyl-phenylamine, 2,6-dibromo-4-methylphenylamine, 2,6-dibromo-4-methyl-benzenamine, pubchem2334, acmc-209oag, 2,6-dibromo-p-toludine | |
2,6-dibromo-4-metilanilina |
Especificaciones
2,6-Dibromo-4-methylaniline | |
72°C to 76°C | |
MFCD00007641 | |
2,6-dibromo-p-toluidine, 3,5-dibromo-4-aminotoluene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl aniline, 2,6-dibromo-4-methyl-phenylamine, 2,6-dibromo-4-methylphenylamine, 2,6-dibromo-4-methyl-benzenamine, pubchem2334, acmc-209oag, 2,6-dibromo-p-toludine | |
ATDIROHVRVQMRO-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-dibromo-4-metilanilina | |
81427 | |
≥98% |
6968-24-7 | |
C7H7Br2N | |
2085782 | |
Insoluble in water. | |
CC1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br | |
264.948 | |
264.96 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H311-H332-H315-H319-H335
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 230-182-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only