Learn More
2,6-Dibromo-4-metilanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433407 25 g 25 g
11443407 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17184.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6968-24-7 | C7H7Br2N | 264.948 g/mol
2,6-Dibromo-4-methylaniline is used as coupling reagent in spectrophotometric determination of carbaryl in various environmental samples. It was also in preparation of 2-bromo-6-iodo-4-methylaniline. 2,6-Dibromo-4-methylaniline undergoes Suzuki-coupling reaction with 2-dihydroxyboryl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one during synthesis of the dinuclear dichlorotitanium complexes. 2,6-Dibromo-4-methylaniline is also used as an intermediate for the synthesis of pharmaceutucals, agrochemicals, dyes and other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 2,6-dibromo-4-metilanilina se utiliza como reactivo de acoplamiento en la determinación espectrofotométrica de carbarilo en varias muestras ambientales. También estaba en la preparación de 2-bromo-6-iodo-4-metilanilina. La 2,6-dibromo-4-metilanilina sufre una reacción de acoplamiento Suzuki con la 2-dihidroxiboril-3-metil-2-ciclopenten-1-ona durante la síntesis de los complejos de diclorotitanio dinuclear. La 2,6-dibromo-4-metilanilina también se utiliza como intermedio para la síntesis de productos farmacéuticos, agroquímicos, colorantes y otros productos químicos orgánicos.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
estable en condiciones ordinarias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6968-24-7
Fórmula molecular C7H7Br2N
Peso molecular (g/mol) 264.948
Número MDL MFCD00007641
Clave InChI ATDIROHVRVQMRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dibromo-p-toluidine, 3,5-dibromo-4-aminotoluene, benzenamine, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl aniline, 2,6-dibromo-4-methyl-phenylamine, 2,6-dibromo-4-methylphenylamine, 2,6-dibromo-4-methyl-benzenamine, pubchem2334, acmc-209oag, 2,6-dibromo-p-toludine
PubChem CID 81427
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-metilanilina
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)Br)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Punto de fusión 72°C to 76°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2085782
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.96
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dibromo-4-methylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dibromo-4-methylaniline