Learn More
Ácido 2,5-dimetil-1-(2-tienilmetil)-1H-pirrol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
35.65€ - 120.00€
CAS | 306936-14-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H13NO2S |
Peso molecular (g/mol) | 235.301 |
Número MDL | MFCD01567217 |
Clave InChI | MYRBXKXOHIDTFU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thien-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008501, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl, 2,5-dimethyl-1-2-thienyl-methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid |
PubChem CID | 2736309 |
Nombre IUPAC | ácido 2,5-dimetil-1-(tiofen-2-ilmetil)pirrol-3-carboxílico |
SMILES | CC1=CC(=C(N1CC2=CC=CS2)C)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10509982
|
Thermo Scientific Maybridge
SP00291DA |
1 g |
35.65€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10331925
|
Thermo Scientific Maybridge
SP00291DE |
5 g |
120.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
306936-14-1 | |
235.301 | |
MYRBXKXOHIDTFU-UHFFFAOYSA-N | |
2736309 | |
CC1=CC(=C(N1CC2=CC=CS2)C)C(=O)O |
C12H13NO2S | |
MFCD01567217 | |
2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thien-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008501, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl, 2,5-dimethyl-1-2-thienyl-methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid | |
ácido 2,5-dimetil-1-(tiofen-2-ilmetil)pirrol-3-carboxílico |
Especificaciones
2, 5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid | |
97.0 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD01567217 | |
MYRBXKXOHIDTFU-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2,5-dimetil-1-(tiofen-2-ilmetil)pirrol-3-carboxílico | |
2736309 | |
97% |
306936-14-1 | |
97% | |
C12H13NO2S | |
2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thien-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008501, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl, 2,5-dimethyl-1-2-thienyl-methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid | |
CC1=CC(=C(N1CC2=CC=CS2)C)C(=O)O | |
235.301 | |
235.31 |