Learn More
Ácido 2,5-dimetil-1-(2-tienilmetil)-1H-pirrol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10331925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10331925 5 g 5 g
10509982 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10331925 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00291DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 306936-14-1
Fórmula molecular C12H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 235.301
Número MDL MFCD01567217
Clave InChI MYRBXKXOHIDTFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thien-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-yl methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_008501, 2,5-dimethyl-1-thiophen-2-ylmethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2,5-dimethyl-1-2-thienylmethyl, 2,5-dimethyl-1-2-thienyl-methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2736309
Nombre IUPAC ácido 2,5-dimetil-1-(tiofen-2-ilmetil)pirrol-3-carboxílico
SMILES CC1=CC(=C(N1CC2=CC=CS2)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.31
Porcentaje de pureza 97%