Learn More
Ácido 2,5-dicloropiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
134.00€ - 282.00€
CAS 536693-97-7
Fórmula molecular C5H4BCl2NO2
Peso molecular (g/mol) 191.80
Número MDL MFCD06659486
Clave InChI IISUHTJFLBUMKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloropyridine-3-boronic acid, 2,5-dichloropyridin-3-yl boronic acid, 2,5-dichloropyridine-3-boronicacid, pubchem11114, acmc-209l9e, 2,5-dichloro-3-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2,5-dichloro-3-pyridinyl, 2,5-dichloro-3-pyridinyl boronic acid, boronic acid, 2,5-dichloro-3-pyridinyl-9ci
PubChem CID 22135190
Nombre IUPAC (2,5-dichloropyridin-3-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15423797
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27849.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11317449
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27849.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
536693-97-7
191.80
IISUHTJFLBUMKT-UHFFFAOYSA-N
22135190
OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1Cl
C5H4BCl2NO2
MFCD06659486
2,5-dichloropyridine-3-boronic acid, 2,5-dichloropyridin-3-yl boronic acid, 2,5-dichloropyridine-3-boronicacid, pubchem11114, acmc-209l9e, 2,5-dichloro-3-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2,5-dichloro-3-pyridinyl, 2,5-dichloro-3-pyridinyl boronic acid, boronic acid, 2,5-dichloro-3-pyridinyl-9ci
(2,5-dichloropyridin-3-yl)boronic acid
Especificaciones
2,5-Dichloropyridine-3-boronic acid
152°C to 155°C
MFCD06659486
IISUHTJFLBUMKT-UHFFFAOYSA-N
(2,5-dichloropyridin-3-yl)boronic acid
22135190
95%
536693-97-7
C5H4BCl2NO2
2,5-dichloropyridine-3-boronic acid, 2,5-dichloropyridin-3-yl boronic acid, 2,5-dichloropyridine-3-boronicacid, pubchem11114, acmc-209l9e, 2,5-dichloro-3-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2,5-dichloro-3-pyridinyl, 2,5-dichloro-3-pyridinyl boronic acid, boronic acid, 2,5-dichloro-3-pyridinyl-9ci
OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1Cl
191.80
191.81
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes