Learn More
Ácido 2,5-dicloropiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15423797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15423797 250 mg 250 miligramos
11317449 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15423797
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H27849.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536693-97-7
Fórmula molecular C5H4BCl2NO2
Peso molecular (g/mol) 191.80
Número MDL MFCD06659486
Clave InChI IISUHTJFLBUMKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloropyridine-3-boronic acid, 2,5-dichloropyridin-3-yl boronic acid, 2,5-dichloropyridine-3-boronicacid, pubchem11114, acmc-209l9e, 2,5-dichloro-3-pyridyl boronic acid, boronic acid, 2,5-dichloro-3-pyridinyl, 2,5-dichloro-3-pyridinyl boronic acid, boronic acid, 2,5-dichloro-3-pyridinyl-9ci
PubChem CID 22135190
Nombre IUPAC ácido (2,5-dicloropiridin-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloropyridine-3-boronic acid
Punto de fusión 152°C to 155°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.81
Porcentaje de pureza 95%