Learn More
isotiocianato de 2,5-diclorofenil, Thermo Scientific™
24.95€ - 69.50€
CAS | 3386-42-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H3Cl2NS |
Peso molecular (g/mol) | 204.068 |
Clave InChI | JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene |
PubChem CID | 137915 |
Nombre IUPAC | 1,4-dicloro-2-isotiocianatobenceno |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10026684
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01698DE |
5 g |
24.95€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10557363
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01698EA |
10 g |
35.65€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10515004
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01698EB |
25 g |
69.50€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
3386-42-3 | |
204.068 | |
2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene | |
1,4-dicloro-2-isotiocianatobenceno |
C7H3Cl2NS | |
JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N | |
137915 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl |
Especificaciones
2, 5-Dichlorophenyl isothiocyanate | |
97+% | |
C7H3Cl2NS | |
JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dicloro-2-isotiocianatobenceno | |
137915 | |
97% |
3386-42-3 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl | |
204.068 | |
204.08 |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Peligro