Learn More
isotiocianato de 2,5-diclorofenil, Thermo Scientific™
Código de producto. 10026684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10026684 5 g 5 g
10557363 10 g 10 g
10515004 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10026684 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01698DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3386-42-3
Fórmula molecular C7H3Cl2NS
Peso molecular (g/mol) 204.068
Clave InChI JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 137915
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-isotiocianatobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dichlorophenyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.08
Porcentaje de pureza 97%