Learn More
2,5-Bromuro de diclorobenzilo, 97 %, Acros Organics™
22.70€ - 225.00€
CAS | 85482-13-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5BrCl2 |
Peso molecular (g/mol) | 239.93 |
Clave InChI | UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide |
PubChem CID | 3495744 |
Nombre IUPAC | 2-(bromometil)-1,4-diclorobenceno |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl |
Descripción
85482-13-9 | |
239.93 | |
2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide | |
2-(bromometil)-1,4-diclorobenceno |
C7H5BrCl2 | |
UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N | |
3495744 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl |
Especificaciones
2,5-Dichlorobenzyl bromide | |
41.0°C to 43.0°C | |
Authentic | |
Frasco de vidrio | |
2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl | |
239.93 | |
239.93 |
85482-13-9 | |
134.0°C to 138.0°C (14.0 Torr) | |
96% min. (GC) | |
C7H5BrCl2 | |
UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N | |
2-(bromometil)-1,4-diclorobenceno | |
3495744 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
GHS Signal Word: Danger
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 97%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.