Learn More
Bromuro de 2,5-diclorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15595876 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15595876 1 g 1 g
15505886 5 g 5 g
15515886 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15595876 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 85482-13-9
Fórmula molecular C7H5BrCl2
Peso molecular (g/mol) 239.93
Clave InChI UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide
PubChem CID 3495744
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1,4-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzyl bromide
Punto de fusión 41.0°C to 43.0°C
Punto de ebullición 134.0°C to 138.0°C (14.0 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.93
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.