Learn More
2,5-dibromo-3-n-dodeciltiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15412368
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
148256-63-7
C16H26Br2S
410.252
MFCD00274315
ZIZGNWAMVWNAJT-UHFFFAOYSA-N
5072754
2,5-dibromo-3-dodeciltiofeno
CCCCCCCCCCCCC1=C(SC(=C1)Br)Br
148256-63-7
C16H26Br2S
410.252
MFCD00274315
ZIZGNWAMVWNAJT-UHFFFAOYSA-N
5072754
2,5-dibromo-3-dodeciltiofeno
CCCCCCCCCCCCC1=C(SC(=C1)Br)Br
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2,5-dibromo-3-n-dodeciltiofenoe se utiliza como un OLED intermedio y como un sabor y una fragancia intermedios.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromo-3-n-dodecylthiophene
Densidad 1.321
Punto de ebullición 135°C (2.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Índice de refracción 1.53
Cantidad 250 mg
Sinónimo thiophene, 2,5-dibromo-3-dodecyl, 2,5-dibromo-3-laurylthiophene, 2,5-dibromo-3-dodecyl-thiophene, 2,5-bromo-3-dodecylthiophene, acmc-209cip, ksc496a6t, bidd:gt0375, thiophene,2,5-dibromo-3-dodecyl, 2,5-bis bromanyl-3-dodecyl-thiophene, 2,5-dibromo-3-dodecylthiophene
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.25
Porcentaje de pureza 97%