Learn More
Ácido 2-(4-piridil)-1,3-tiazol-4-carboxílico, Thermo Scientific™
12.55€ - 123.00€
CAS | 21278-86-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H5N2O2S |
Peso molecular (g/mol) | 205.21 |
Número MDL | MFCD00171745 |
Clave InChI | COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | 2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole |
PubChem CID | 716091 |
Nombre IUPAC | ácido 2-piridin-4-il-1,3-tiazol-4-carboxílico |
SMILES | [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10790364
|
Thermo Scientific Maybridge
CC34701CB |
250 mg |
12.55€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10526713
|
Thermo Scientific Maybridge
CC34701DA |
1 g |
39.20€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10605165
|
Thermo Scientific Maybridge
CC34701EA |
10 g |
123.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
21278-86-4 | |
205.21 | |
COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M | |
716091 | |
[O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1 |
C9H5N2O2S | |
MFCD00171745 | |
2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole | |
ácido 2-piridin-4-il-1,3-tiazol-4-carboxílico |
Especificaciones
2-(4-pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic Acid | |
94.5 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD00171745 | |
COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M | |
ácido 2-piridin-4-il-1,3-tiazol-4-carboxílico | |
716091 | |
95% |
21278-86-4 | |
100.0 | |
C9H5N2O2S | |
2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole | |
[O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1 | |
205.21 | |
206.22 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia