Learn More
Ácido 2-(4-piridil)-1,3-tiazol-4-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10790364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10790364 250 mg 250 miligramos
10526713 1 g 1 g
10605165 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10790364 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34701CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
CAS 21278-86-4
Fórmula molecular C9H5N2O2S
Peso molecular (g/mol) 205.21
Número MDL MFCD00171745
Clave InChI COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-pyridin-4-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, acmc-1cr1v, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 4-carboxy-2-4-pyridyl thiazole
PubChem CID 716091
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-4-il-1,3-tiazol-4-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic Acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.22
Porcentaje de pureza 95%