Learn More
2,4-Difluorobencilamina, 98 %, Thermo Scientific™
37.20€ - 432.00€
CAS | 72235-52-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H7F2N |
Peso molecular (g/mol) | 143.137 |
Número MDL | MFCD00010142 |
Clave InChI | QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma |
PubChem CID | 2733244 |
Nombre IUPAC | (2,4-Difluorofenil)metanamina |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1F)F)CN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11460057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20985.03 |
1 g |
37.20€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11470057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20985.06 |
5 g | |||||||
11404090
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20985.14 |
25 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
72235-52-0 | |
143.137 | |
QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N | |
2733244 | |
C1=CC(=C(C=C1F)F)CN |
C7H7F2N | |
MFCD00010142 | |
2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma | |
(2,4-Difluorofenil)metanamina |
Especificaciones
2,4-Difluorobenzylamine | |
1.204 | |
68°C (154°F) | |
1.491 | |
UN2735 | |
Air Sensitive | |
QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N | |
(2,4-Difluorofenil)metanamina | |
2733244 | |
98% |
72235-52-0 | |
55°C to 57°C (8 mmHg) | |
C7H7F2N | |
MFCD00010142 | |
3539259 | |
2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma | |
C1=CC(=C(C=C1F)F)CN | |
143.137 | |
143.14 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H227
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:AMINAS, LÍQUIDO, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 276-502-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacénese bajo nitrógeno