Learn More
2,4-Difluorobencilamina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460057 1 g 1 g
11470057 5 g 5 g
11404090 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20985.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72235-52-0
Fórmula molecular C7H7F2N
Peso molecular (g/mol) 143.137
Número MDL MFCD00010142
Clave InChI QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
PubChem CID 2733244
Nombre IUPAC (2,4-difluorofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluorobenzylamine
Densidad 1.204
Punto de ebullición 55°C to 57°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.491
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 3539259
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 98%