Learn More
2,4-Difluoro-3-metoxianilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline is a fluorinated compound used as a building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-difluoro-3-metoxianilina es un compuesto fluorado utilizado como compuesto básico en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes.
La 2,4-difluoro-3-metoxianilina es un compuesto fluorado utilizado como compuesto básico en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4-Difluoro-3-methoxyaniline |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2810 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |