Learn More
Mercaptano de 2,4-diclorobencil, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.50€ - 184.00€
CAS | 59293-67-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H6Cl2S |
Peso molecular (g/mol) | 193.085 |
Número MDL | MFCD00039650 |
Clave InChI | ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol |
PubChem CID | 95756 |
Nombre IUPAC | (2,4-diclorofenil)metanotiol |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11461587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24999.06 |
5 g |
54.50€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11471587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24999.14 |
25 g |
184.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
59293-67-3 | |
193.085 | |
ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N | |
95756 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS |
C7H6Cl2S | |
MFCD00039650 | |
2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol | |
(2,4-diclorofenil)metanotiol |
Especificaciones
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan | |
1.36 | |
>100°C (212°F) | |
1.6045 | |
UN2810 | |
Air Sensitive | |
ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N | |
(2,4-diclorofenil)metanotiol | |
95756 | |
≥98% |
59293-67-3 | |
150°C to 151°C (12 mmHg) | |
C7H6Cl2S | |
MFCD00039650 | |
509602 | |
2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS | |
193.085 | |
193.1 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302-H315-H319-H335
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H331-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:TÓXICO, LÍQUIDOS, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 261-687-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only