Learn More
Mercaptano de 2,4-diclorobencil, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471587 25 g 25 g
11461587 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24999.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59293-67-3 | C7H6Cl2S | 193.085 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59293-67-3
Fórmula molecular C7H6Cl2S
Peso molecular (g/mol) 193.085
Número MDL MFCD00039650
Clave InChI ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol
PubChem CID 95756
Nombre IUPAC (2,4-diclorofenil)metanotiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Densidad 1.36
Punto de ebullición 150°C to 151°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.6045
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 509602
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1
Porcentaje de pureza ≥98%