Learn More
Alcohol de 2,4-diclorobenzilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
2,4-Dichlorobenzyl alcohol is an antiseptic found in commercially available throat lozenges. Also used deactivate Respiratory syncytial virus and SARS-Cov.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 2,4-diclorobencilo es un antiséptico que se encuentra en las pastillas para la garganta disponibles comercialmente. También se utiliza desactivar el virus sincicial respiratorio y SARS-Cov.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El alcohol 2,4-diclorobencilo es un antiséptico que se encuentra en las pastillas para la garganta disponibles comercialmente. También se utiliza desactivar el virus sincicial respiratorio y SARS-Cov.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichlorobenzyl alcohol |
Punto de fusión | 57°C to 61°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1448652 |
Índice Merck | 14,3060 |
Información de solubilidad | Soluble in water,methanol and chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.03 |
Porcentaje de pureza | 99% |