Learn More
2,4-Dicloro-7H-pirrol[2,3-d]pirimidina, 95 %, ACROS Organics™
208.00€ - 543.00€
CAS | 90213-66-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H3Cl2N3 |
Peso molecular (g/mol) | 188.02 |
Clave InChI | GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l |
PubChem CID | 14116871 |
Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-7H-pirrol[2,3-d]pirimidina |
SMILES | C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl |
Descripción
90213-66-4 | |
188.02 | |
2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l | |
2,4-dicloro-7H-pirrol[2,3-d]pirimidina |
C6H3Cl2N3 | |
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N | |
14116871 | |
C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl |
Especificaciones
2, 4-Dichloro-7H-pyrrolo[2, 3-d]pyrimidine | |
250°C to 252°C | |
C6H3Cl2N3 | |
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dicloro-7H-pirrol[2,3-d]pirimidina | |
14116871 | |
95% |
90213-66-4 | |
94% min. (HPLC) | |
2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l | |
C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl | |
188.02 | |
188.02 |
Seguridad y manipulación
GHS Signal Word: Warning
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 2,4-Dichloro-7H-pyrrolo¢2,3-d!pyrimidine, 95%
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only