Learn More
2,4-Dicloro-7H-pirrol[2,3-d]pirimidina, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15249936 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15249936 250 mg 250 miligramos
15239936 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15249936 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454012500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 90213-66-4
Fórmula molecular C6H3Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 188.02
Clave InChI GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,6-dichloro-7-deazapurine, 2,4-dichloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro-7h-pyrrolo2,3-dpyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem14941, acmc-209unt, tofacitinib intermediate ii, ksc486m2l
PubChem CID 14116871
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
SMILES C1=CNC2=C1C(=NC(=N2)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dichloro-7H-pyrrolo[2, 3-d]pyrimidine
Punto de fusión 250°C to 252°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.