Learn More
2,4-Dibromotiofeno, 97 %, Maybridge
19.69€ - 63.29€
CAS 3140-92-9
Fórmula molecular C4H2Br2S
Peso molecular (g/mol) 241.928
Número MDL MFCD00043889
Clave InChI WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
PubChem CID 2724560
Nombre IUPAC 2,4-dibromotiofeno
SMILES C1=C(SC=C1Br)Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10403023
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Maybridge
CC28510DA
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10239974
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Maybridge
CC28510DE
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
3140-92-9
241.928
WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
2724560
C1=C(SC=C1Br)Br
C4H2Br2S
MFCD00043889
thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
2,4-dibromotiofeno
Especificaciones
2, 4-Dibromothiophene
94.5
2.1400g/mL
Frasco de vidrio ámbar
MFCD00043889
WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
2,4-dibromotiofeno
2724560
95%
3140-92-9
100.0
95%
C4H2Br2S
thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
C1=C(SC=C1Br)Br
241.928
241.93
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.