Learn More
2,4-Dibromotiofeno, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10403023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10403023 1 g 1 g
10239974 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10403023 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC28510DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 3140-92-9
Fórmula molecular C4H2Br2S
Peso molecular (g/mol) 241.928
Número MDL MFCD00043889
Clave InChI WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
PubChem CID 2724560
Nombre IUPAC 2,4-dibromotiofeno
SMILES C1=C(SC=C1Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dibromothiophene
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 2.1400g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.93
Porcentaje de pureza 95%