Learn More
2,4-Dibromo-1-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
38.60€ - 103.20€
CAS | 1435-53-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H3Br2F |
Peso molecular (g/mol) | 253.90 |
Número MDL | MFCD00000283 |
Clave InChI | MKHDDTWHDFVYDQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,4-dibromofluorobenzene, 1,3-dibromo-4-fluorobenzene, 1-fluoro-2,4-dibromobenzene, benzene, 2,4-dibromo-1-fluoro, pubchem3446, acmc-209cqz, 1,3-dibromo-5-fluoro, intermediates-zcf02097, ksc494g9j |
PubChem CID | 15034 |
Nombre IUPAC | 2,4-dibromo-1-fluorobenceno |
SMILES | FC1=CC=C(Br)C=C1Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10200643
|
Thermo Scientific Acros
380700050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
38.60€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10402103
|
Thermo Scientific Acros
380700250 |
25 mL | Frasco de vidrio | ||||||
Descripción
1435-53-6 | |
253.90 | |
MKHDDTWHDFVYDQ-UHFFFAOYSA-N | |
15034 | |
FC1=CC=C(Br)C=C1Br |
C6H3Br2F | |
MFCD00000283 | |
2,4-dibromofluorobenzene, 1,3-dibromo-4-fluorobenzene, 1-fluoro-2,4-dibromobenzene, benzene, 2,4-dibromo-1-fluoro, pubchem3446, acmc-209cqz, 1,3-dibromo-5-fluoro, intermediates-zcf02097, ksc494g9j | |
2,4-dibromo-1-fluorobenceno |
Especificaciones
2, 4-Dibromo-1-fluorobenzene | |
97.5 | |
Incolora | |
105°C to 110°C (22.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C6H3Br2F | |
1.5820 to 1.584 | |
2.047 | |
Solubility in water: insoluble | |
FC1=CC=C(Br)C=C1Br | |
253.90 | |
253.9 | |
Líquido |
1435-53-6 | |
100.0 | |
2.0470g/mL | |
92°C | |
97.5% min. (GC) | |
Br2C6H3F | |
MFCD00000283 | |
2,4-dibromofluorobenzene, 1,3-dibromo-4-fluorobenzene, 1-fluoro-2,4-dibromobenzene, benzene, 2,4-dibromo-1-fluoro, pubchem3446, acmc-209cqz, 1,3-dibromo-5-fluoro, intermediates-zcf02097, ksc494g9j | |
MKHDDTWHDFVYDQ-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dibromo-1-fluorobenceno | |
15034 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 215-860-4
RUO – Research Use Only