Learn More
2,4,6-Trimetil-N-[2-(trifluorometil)fenil]benzenesulfonamida, Thermo Scientific Chemicals
101.00€ - 371.00€
CAS | 313981-55-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H16F3NO2S |
Peso molecular (g/mol) | 343.36 |
Número MDL | MFCD00784362 |
Clave InChI | SKJJIFRWCCSXGL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | o-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, tocris-1942, benzenesulfonamide,2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl |
PubChem CID | 770820 |
Nombre IUPAC | 2,4,6-trimetil-N-[2-(trifluorometil)fenil]benzenesulfonamida |
SMILES | CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15450437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65391.MA |
10 mg |
101.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15460437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65391.MF |
50 mg | |||||||
Descripción
An inactive analog of m-3M3FBS. Used as a negative control.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Un análogo inactivo de m-3M3FBS
- Se utiliza como control negativo
313981-55-4 | |
343.36 | |
SKJJIFRWCCSXGL-UHFFFAOYSA-N | |
770820 | |
CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F |
C16H16F3NO2S | |
MFCD00784362 | |
o-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, tocris-1942, benzenesulfonamide,2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl | |
2,4,6-trimetil-N-[2-(trifluorometil)fenil]benzenesulfonamida |
Especificaciones
2,4,6-Trimethyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide | |
Blanco | |
MFCD00784362 | |
SKJJIFRWCCSXGL-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,6-trimetil-N-[2-(trifluorometil)fenil]benzenesulfonamida | |
770820 | |
Polvo |
313981-55-4 | |
C16H16F3NO2S | |
o-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, tocris-1942, benzenesulfonamide,2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl | |
CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F | |
343.36 | |
343.36 |
Seguridad y manipulación
P261-P280a-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only