Learn More
2,4,6-Trimetil-N-[2-(trifluorometil)fenil]benzenesulfonamida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450437 10 mg 10 miligramos
15460437 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65391.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 313981-55-4 | Molecular Formula: C16H16F3NO2S | Molecular Weight: 343.36 g/mol
An inactive analog of m-3M3FBS. Used as a negative control.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Un análogo inactivo de m-3M3FBS
  • Se utiliza como control negativo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313981-55-4
Fórmula molecular C16H16F3NO2S
Peso molecular (g/mol) 343.36
Número MDL MFCD00784362
Clave InChI SKJJIFRWCCSXGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, tocris-1942, benzenesulfonamide,2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 770820
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-N-[2-(trifluorometil)fenil]benzenesulfonamida
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.36
Forma física Polvo