Learn More
Ácido 2,4,6-trifluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific™
71.00€ - 246.00€
CAS | 209991-63-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H5F3O2 |
Peso molecular (g/mol) | 190.121 |
Número MDL | MFCD00061218 |
Clave InChI | NGEKZFHYZPHNKQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,4,6-trifluorophenylacetic acid, 2-2,4,6-trifluorophenyl acetic acid, 2,4,6-trifluorophenyl acetic acid, 2,4,6-trifluorobenzeneacetic acid, 2,4,6 trifluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4,6-trifluoro, pubchem4209, acmc-1ccpv, ksc494i9l, rarechem al bo 0511 |
PubChem CID | 2777951 |
Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,4,6-trifluorofenil)acético |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1F)CC(=O)O)F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11400511
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20039.02 |
0.5 g |
71.00€
0.50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11490501
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20039.88 |
2.5 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
209991-63-9 | |
190.121 | |
NGEKZFHYZPHNKQ-UHFFFAOYSA-N | |
2777951 | |
C1=C(C=C(C(=C1F)CC(=O)O)F)F |
C8H5F3O2 | |
MFCD00061218 | |
2,4,6-trifluorophenylacetic acid, 2-2,4,6-trifluorophenyl acetic acid, 2,4,6-trifluorophenyl acetic acid, 2,4,6-trifluorobenzeneacetic acid, 2,4,6 trifluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4,6-trifluoro, pubchem4209, acmc-1ccpv, ksc494i9l, rarechem al bo 0511 | |
Ácido 2-(2,4,6-trifluorofenil)acético |
Especificaciones
2,4,6-Trifluorophenylacetic acid | |
110°C to 112°C | |
MFCD00061218 | |
NGEKZFHYZPHNKQ-UHFFFAOYSA-N | |
Ácido 2-(2,4,6-trifluorofenil)acético | |
2777951 | |
98% |
209991-63-9 | |
C8H5F3O2 | |
2,4,6-trifluorophenylacetic acid, 2-2,4,6-trifluorophenyl acetic acid, 2,4,6-trifluorophenyl acetic acid, 2,4,6-trifluorobenzeneacetic acid, 2,4,6 trifluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4,6-trifluoro, pubchem4209, acmc-1ccpv, ksc494i9l, rarechem al bo 0511 | |
C1=C(C=C(C(=C1F)CC(=O)O)F)F | |
190.121 | |
190.12 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes