missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 2,3-dioxoindolina-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Specifications
Nombre del producto químico o material | 2, 3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'