Learn More
Ácido 2,3-Dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-5-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
23.15€ - 85.55€
CAS | 260063-21-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H6O4S |
Peso molecular (g/mol) | 186.181 |
Número MDL | MFCD07801102 |
Clave InChI | DCCRIIFBJZOPAV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxythiophene carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro |
PubChem CID | 6483880 |
Nombre IUPAC | ácido 2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-5-carboxílico |
SMILES | C1COC2=C(SC=C2O1)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10641475
|
Thermo Scientific Maybridge
CC47801CB |
250 mg | Frasco de vidrio ámbar |
23.15€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10235624
|
Thermo Scientific Maybridge
CC47801DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
85.55€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
260063-21-6 | |
186.181 | |
DCCRIIFBJZOPAV-UHFFFAOYSA-N | |
6483880 | |
C1COC2=C(SC=C2O1)C(=O)O |
C7H6O4S | |
MFCD07801102 | |
2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxythiophene carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro | |
ácido 2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-5-carboxílico |
Especificaciones
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid | |
96.5 | |
97% | |
MFCD07801102 | |
DCCRIIFBJZOPAV-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-5-carboxílico | |
6483880 | |
97% |
260063-21-6 | |
100.0 | |
C7H6O4S | |
2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxythiophene carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro | |
C1COC2=C(SC=C2O1)C(=O)O | |
186.181 | |
186.19 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en contacto con la piel.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia