Learn More
Ácido 2,3-Dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-5-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10641475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10641475 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10235624 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10641475 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47801CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 260063-21-6
Fórmula molecular C7H6O4S
Peso molecular (g/mol) 186.181
Número MDL MFCD07801102
Clave InChI DCCRIIFBJZOPAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxythiophene carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro
PubChem CID 6483880
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-5-carboxílico
SMILES C1COC2=C(SC=C2O1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.19
Porcentaje de pureza 97%