Learn More
Alcohol 2,3-difluorobencílico, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 15575066
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
75853-18-8
C7H6F2O
144.12
JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluorobenzyl alcohol, 2,3-difluorophenyl methanol, 2,3-difluorobenzylalcohol, 2,3-difluorophenylalcohol, benzenemethanol, 2,3-difluoro, 2,3-difluorophenyl methan-1-ol, pubchem7358, 2,3-diflorobenzyl alcohol, 2,3difluorophenyl methanol, 2,3 difluorophenyl methanol
447153
CHEBI:41883
(2,3-difluorofenil)metanol
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CO
75853-18-8
C7H6F2O
144.12
JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluorobenzyl alcohol, 2,3-difluorophenyl methanol, 2,3-difluorobenzylalcohol, 2,3-difluorophenylalcohol, benzenemethanol, 2,3-difluoro, 2,3-difluorophenyl methan-1-ol, pubchem7358, 2,3-diflorobenzyl alcohol, 2,3difluorophenyl methanol, 2,3 difluorophenyl methanol
447153
CHEBI:41883
(2,3-difluorofenil)metanol
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CO
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluorobenzyl alcohol
Densidad 1.2800g/mL
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H3CH2OH
Índice de refracción 1.4910 to 1.4930
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.12
Porcentaje de pureza 97%