Learn More
Anhídrido 2,3-dicloromaleico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15535866
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1122-17-4
C4Cl2O3
166.95
AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
dichloromaleic anhydride, 2,3-dichloromaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dichloro, maleic anhydride, dichloro, dichloromaleic acid anhydride, dichloromaleicanhydride, dichlorofuran-2,5-dione, 2,3-dichloromaleic acid anhydride, dichloro-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2, 3,4-dichloro
70728
3,4-diclorofuran-2,5-diona
C1(=C(C(=O)OC1=O)Cl)Cl
1122-17-4
C4Cl2O3
166.95
AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
dichloromaleic anhydride, 2,3-dichloromaleic anhydride, 2,5-furandione, 3,4-dichloro, maleic anhydride, dichloro, dichloromaleic acid anhydride, dichloromaleicanhydride, dichlorofuran-2,5-dione, 2,3-dichloromaleic acid anhydride, dichloro-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2, 3,4-dichloro
70728
3,4-diclorofuran-2,5-diona
C1(=C(C(=O)OC1=O)Cl)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloromaleic anhydride
Punto de fusión 115.0°C to 117.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 25 g
Beilstein 17,434
Fieser 04,135; 05,195
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.95
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dichloromaleic anhydride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.