Learn More
2,3'-Dibromoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
It is employed as an intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para la industria farmacéutica y la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Se emplea como intermediario para la industria farmacéutica y la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3'-Dibromoacetophenone |
Punto de fusión | 49°C to 52°C |
Olor | Pungent |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 775786 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.95 |
Porcentaje de pureza | 97% |