Learn More
Ácido 2,3-diaminobenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077681
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
603-81-6
C7H8N2O2
152.15
MFCD00137818
KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
diaminobenzoic acid, benzoic acid, diamino, 3-carboxy-1,2-diaminobenzene, pubchem3145, acmc-209mjn, 2,3-diaminobenzonic acid, 2,3-diamino benzoic acid, ksc203g4l, pharmabridge p-2952, 2,3-diaminobenzoic acid
198069
ácido 2,3-diaminobenzoico
NC1=CC=CC(C(O)=O)=C1N
603-81-6
C7H8N2O2
152.15
MFCD00137818
KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
diaminobenzoic acid, benzoic acid, diamino, 3-carboxy-1,2-diaminobenzene, pubchem3145, acmc-209mjn, 2,3-diaminobenzonic acid, 2,3-diamino benzoic acid, ksc203g4l, pharmabridge p-2952, 2,3-diaminobenzoic acid
198069
ácido 2,3-diaminobenzoico
NC1=CC=CC(C(O)=O)=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3-Diaminobenzoic acid
Punto de fusión 232.0°C to 234.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Diaminobenzoic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.