Learn More
Alfa Aesar™ (±)-2,3-Butanediol, 98%
63.80€ - 259.00€
CAS 513-85-9
Fórmula molecular C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.122
Número MDL MFCD00004523
InChI Key OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-butanediol, 2,3-butylene glycol, 2,3-dihydroxybutane, dimethylethylene glycol, dimethylene glycol, pseudobutylene glycol, sym-dimethylethylene glycol, ccris 5501, dl-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, r*,r*-.+/-.
PubChem CID 262
ChEBI CHEBI:62064
IUPAC Name butane-2,3-diol
SMILES CC(C(C)O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15492729 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H66369.22
100g 63.80€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
15402739 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H66369.36
500g 259.00€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
513-85-9
90.122
OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N
262
butane-2,3-diol
C4H10O2
MFCD00004523
2,3-butanediol, 2,3-butylene glycol, 2,3-dihydroxybutane, dimethylethylene glycol, dimethylene glycol, pseudobutylene glycol, sym-dimethylethylene glycol, ccris 5501, dl-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, r*,r*-.+/-.
CHEBI:62064
CC(C(C)O)O
Especificaciones
(±)-2,3-Butanediol
85°C (185°F)
1.433
183°C to 184°C
25°C
513-85-9
MFCD00004523
2,3-butanediol, 2,3-butylene glycol, 2,3-dihydroxybutane, dimethylethylene glycol, dimethylene glycol, pseudobutylene glycol, sym-dimethylethylene glycol, ccris 5501, dl-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, r*,r*-.+/-.
CC(C(C)O)O
90.122
CHEBI:62064
Liquid
1.002 g/mL
Odorless
Hygroscopic
Colorless to Yellow
100g
C4H10O2
969165
OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N
butane-2,3-diol
262
90.12
98%