Learn More
2,3,6-Trifluorotolueno, 98 %, Thermo Scientific™
23.10€ - 257.00€
CAS 119916-25-5
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.467
Número MDL MFCD12922564
Clave InChI UZYYBZNZSSNYSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,6-trichlorotoluene, benzene, 1,2,4-trichloro-3-methyl, toluene, 2,3,6-trichloro, unii-19m2l15z6u, 2,3,6-trichorotoluene, 2,6-trichlorotoluene, toluene,3,6-trichloro, 2,3,6-trichloro-toluen, toluene,2,3,6-trichloro, 4-05-00-00819 beilstein handbook reference
PubChem CID 16378
Nombre IUPAC 1,2,4-Tricloro-3-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1Cl)Cl)Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15450859
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63897.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15430859
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63897.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15440859
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63897.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
119916-25-5
195.467
UZYYBZNZSSNYSA-UHFFFAOYSA-N
16378
CC1=C(C=CC(=C1Cl)Cl)Cl
C7H5Cl3
MFCD12922564
2,3,6-trichlorotoluene, benzene, 1,2,4-trichloro-3-methyl, toluene, 2,3,6-trichloro, unii-19m2l15z6u, 2,3,6-trichorotoluene, 2,6-trichlorotoluene, toluene,3,6-trichloro, 2,3,6-trichloro-toluen, toluene,2,3,6-trichloro, 4-05-00-00819 beilstein handbook reference
1,2,4-Tricloro-3-metilbenceno
Especificaciones
2,3,6-Trifluorotoluene
Colorless to Yellow
C7H5Cl3
2,3,6-trichlorotoluene, benzene, 1,2,4-trichloro-3-methyl, toluene, 2,3,6-trichloro, unii-19m2l15z6u, 2,3,6-trichorotoluene, 2,6-trichlorotoluene, toluene,3,6-trichloro, 2,3,6-trichloro-toluen, toluene,2,3,6-trichloro, 4-05-00-00819 beilstein handbook reference
CC1=C(C=CC(=C1Cl)Cl)Cl
195.467
146.11
119916-25-5
Líquido
MFCD12922564
UZYYBZNZSSNYSA-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-Tricloro-3-metilbenceno
16378
98%
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates