Learn More
2,3,6-Trifluorotolueno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15450859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450859 250 mg 250 miligramos
15430859 1 g 1 g
15440859 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63897.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119916-25-5
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.467
Número MDL MFCD12922564
Clave InChI UZYYBZNZSSNYSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,6-trichlorotoluene, benzene, 1,2,4-trichloro-3-methyl, toluene, 2,3,6-trichloro, unii-19m2l15z6u, 2,3,6-trichorotoluene, 2,6-trichlorotoluene, toluene,3,6-trichloro, 2,3,6-trichloro-toluen, toluene,2,3,6-trichloro, 4-05-00-00819 beilstein handbook reference
PubChem CID 16378
Nombre IUPAC 1,2,4-Tricloro-3-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trifluorotoluene
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 250 mg
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.11
Porcentaje de pureza 98%