Learn More
2,3,5-Trifeniltetrazolio, técnico, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073638
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
298-96-4
C19H15ClN4
334.81
MFCD00011963
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
9283
CHEBI:78019
2,3,5-trifeniltetrazol-2-io;cloruro
[Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
298-96-4
C19H15ClN4
334.81
MFCD00011963
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
9283
CHEBI:78019
2,3,5-trifeniltetrazol-2-io;cloruro
[Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C19H15ClN4, número de CAS 298-96-4, 2,3,5-cloruro de trifeniltetrazolio, cloruro de trifeniltetrazolio, cloruro de 2,3,5-trifenil-2h-tetrazolio, cloruro de tetrazolio, tetrazolio rojo, cloruro de tetrazolio, uroscreen, urocheck, vitastain, 25 g, CHEBI:78019, blanco, 334,81 g/mol
C19H15ClN4, CAS Number-298-96-4, 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride, red tetrazolium, tetrazolium red, tetrazolium chloride, uroscreen, urocheck, vitastain, 25g, CHEBI:78019, White, 334.81g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 235°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.81g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2