Learn More
2,3,4-Trifluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3211477
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
161793-17-5
C7H3F3O
160.09
MFCD00061230
UQEDGFZRPSAHLC-UHFFFAOYSA-N
2,3,4-trifluorobenz-aldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trifluoro, 2,3,4-trifluoro benzaldehyde, pubchem4255, intermediates-zcf02215, acmc-209dn7, 2,3,4-trilfuorobenzaldehyde, ksc182o7d, 2,3,4-trifluoro-benzaldehyde, timtec-bb sbb003969
519226
2,3,4-trifluorobenzaldehído
C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)F
161793-17-5
C7H3F3O
160.09
MFCD00061230
UQEDGFZRPSAHLC-UHFFFAOYSA-N
2,3,4-trifluorobenz-aldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trifluoro, 2,3,4-trifluoro benzaldehyde, pubchem4255, intermediates-zcf02215, acmc-209dn7, 2,3,4-trilfuorobenzaldehyde, ksc182o7d, 2,3,4-trifluoro-benzaldehyde, timtec-bb sbb003969
519226
2,3,4-trifluorobenzaldehído
C1=CC(=C(C(=C1C=O)F)F)F
Nombre del producto químico o material 2, 3, 4-Trifluorobenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.4040g/mL
Punto de ebullición 77°C to 79°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F3C6H2CHO
Índice de refracción 1.4800 to 1.482
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.404
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido