Learn More
Alfa Aesar™ Cloruro de 2,3,4,5,6-pentafluorofenoxiacetilo, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxyacetyl chloride |
Punto de ebullición | 116°C to 117°C (20 mmHg) |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3265 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.55 |
Porcentaje de pureza | 99% |