Learn More
Hemiéster de ácido 2-(2-hidroxietil)becenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El hemiéster de ácido 2-(2-hidroxietil)bencenoborónico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El hemiéster de ácido 2-(2-hidroxietil)bencenoborónico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid hemiester |
Cantidad | 250 mg |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.97 |
Porcentaje de pureza | 95% |