Learn More
2,2'-Dipiridil disulfuro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
68.30€ - 796.00€
CAS | 2127-03-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H8N2S2 |
Peso molecular (g/mol) | 220.31 |
Número MDL | MFCD00006287 |
Clave InChI | HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,2'-dithiodipyridine, 2,2'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-2-yl disulfane, aldrithiol-2, 2,2'-dipyridyldisulfide, aldrithiol 2, bis 2-pyridyl disulfide, 2-pyridin-2-yldisulfanyl pyridine, 2-dipyridyl disulfide, 2-pyridinyl disulfide |
PubChem CID | 65093 |
Nombre IUPAC | 2-(piridin-2-ildisulfanil)piridina |
SMILES | C1=CC=NC(=C1)SSC2=CC=CC=N2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11479003
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11118.06 |
5 g |
68.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11489003
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11118.14 |
25 g |
225.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11499003
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11118.22 |
100 g |
796.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2,2'-Dipyridyl disulfide is a useful reagent for determination of sulfhydryl groups, preparation of amino acid active esters and the thio esters of phosphoric acid. It acts as a peptide coupling reagent and as an oxidizing agent. It is also used for the activation of glycosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl disulfuro de 2,2′-dipiridil es un reactivo útil para la determinación de grupos sulfhidrilo, la preparación de ésteres activos de aminoácidos y los tio-ésteres de ácido fosfórico. Actúa como un reactivo de acoplamiento de péptidos y como un agente oxidante. También se utiliza para la activación de glucósidos.
Solubilidad
Soluble en agua, benceno, tetrahidrofurano, diclorometano, acetonitrilo y dimetiformamida.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes y metales.
2127-03-9 | |
220.31 | |
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N | |
65093 | |
C1=CC=NC(=C1)SSC2=CC=CC=N2 |
C10H8N2S2 | |
MFCD00006287 | |
2,2'-dithiodipyridine, 2,2'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-2-yl disulfane, aldrithiol-2, 2,2'-dipyridyldisulfide, aldrithiol 2, bis 2-pyridyl disulfide, 2-pyridin-2-yldisulfanyl pyridine, 2-dipyridyl disulfide, 2-pyridinyl disulfide | |
2-(piridin-2-ildisulfanil)piridina |
Especificaciones
2, 2′-Dipyridyl disulfide | |
56°C to 59°C | |
98% | |
MFCD00006287 | |
2,2'-dithiodipyridine, 2,2'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-2-yl disulfane, aldrithiol-2, 2,2'-dipyridyldisulfide, aldrithiol 2, bis 2-pyridyl disulfide, 2-pyridin-2-yldisulfanyl pyridine, 2-dipyridyl disulfide, 2-pyridinyl disulfide | |
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N | |
2-(piridin-2-ildisulfanil)piridina | |
65093 | |
98% |
2127-03-9 | |
210°C (410°F) | |
C10H8N2S2 | |
154629 | |
Soluble in water,benzene,tetrahydrofuran,dichloromethane,acetonitrile and dimethyformamide. | |
C1=CC=NC(=C1)SSC2=CC=CC=N2 | |
220.31 | |
220.32 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:9; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 218-343-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco.
RUO – Research Use Only