Learn More
2,2'-Dipiridil disulfuro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479003 5 g 5 g
11489003 25 g 25 g
11499003 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11118.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40€
    64.65€ / 5 g
    Ahorro 6.75€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2127-03-9 | C10H8N2S2 | 220.31 g/mol
2,2'-Dipyridyl disulfide is a useful reagent for determination of sulfhydryl groups, preparation of amino acid active esters and the thio esters of phosphoric acid. It acts as a peptide coupling reagent and as an oxidizing agent. It is also used for the activation of glycosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El disulfuro de 2,2′-dipiridil es un reactivo útil para la determinación de grupos sulfhidrilo, la preparación de ésteres activos de aminoácidos y los tio-ésteres de ácido fosfórico. Actúa como un reactivo de acoplamiento de péptidos y como un agente oxidante. También se utiliza para la activación de glucósidos.
Solubilidad
Soluble en agua, benceno, tetrahidrofurano, diclorometano, acetonitrilo y dimetiformamida.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2127-03-9
Fórmula molecular C10H8N2S2
Peso molecular (g/mol) 220.31
Número MDL MFCD00006287
Clave InChI HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-dithiodipyridine, 2,2'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-2-yl disulfane, aldrithiol-2, 2,2'-dipyridyldisulfide, aldrithiol 2, bis 2-pyridyl disulfide, 2-pyridin-2-yldisulfanyl pyridine, 2-dipyridyl disulfide, 2-pyridinyl disulfide
PubChem CID 65093
Nombre IUPAC 2-(piridin-2-ildisulfanil)piridina
SMILES C1=CC=NC(=C1)SSC2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2′-Dipyridyl disulfide
Punto de fusión 56°C to 59°C
Temperatura de inflamación 210°C (410°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 5 g
Beilstein 154629
Información de solubilidad Soluble in water,benzene,tetrahydrofuran,dichloromethane,acetonitrile and dimethyformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.32
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2'-Dipyridyl disulfide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dithiodipyridine